Learn More
Fluoresceinamina, isómero I, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042336
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15444599 1 g 1 g
15454599 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15444599
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62175.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo de etiquetado fluorescente
5-aminofluorescein is also used to prepare FITC Isomer I (CDX-F0011, CDX-F0020). It is a chemical used as molecular probe and important as fluorescent dye and for derivatives. Fluorescent labeling reagent for proteins. Used in the fluorescent antibody technique for rapid identification of pathogens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
5La aminofluoresceína también se utiliza para preparar el isómero I de FITC (CDX-F0011, CDX-F0020). Es una sustancia química utilizada como sonda molecular e importante como colorante fluorescente y para derivados. Reactivo de etiquetado fluorescente para proteínas. Se utiliza en la técnica de anticuerpos fluorescentes para la identificación rápida de patógenos.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente), metanol (10 mg/ml) y acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes. Sensible a la luz y la humedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3326-34-9
Fórmula molecular C20H13NO5
Peso molecular (g/mol) 347.33
Número MDL MFCD00005052
Clave InChI GZAJOEGTZDUSKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-Aminofluorescein
PubChem CID 76845
Nombre IUPAC 6-amino-3',6'-dihidroxiviro[2-benzofurano-3,9'-xanteno]-1-ona
SMILES NC1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoresceinamine
Punto de fusión 223°C (decomposition)
Nombre de nota isomer I
Beilstein 48395
Información de solubilidad Soluble in water (partly),methanol (10mg/ml),and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.32
Porcentaje de pureza 96%
Color Marrón a rojo
Cantidad 1 g
Forma física Polvo