Learn More
Fluorescein-P53 (Ser15) Peptide Substrate
Código de producto. 10401805
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
10401805 1 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10401805 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PV5132
Sustrato peptídico de fluoresceína-p53 (Ser15)
Un sustrato peptídico marcado con fluoresceína basado en p53 que contiene Ser15. El p53 es fosforilado en Ser15 por una amplia gama de cinasas, incluidas las cinasas de la vía PI3K/AKT tales como DNA-PK, ATM, y ATR.
Para su uso con™ el anticuerpo LanthaScreen TB-anti-fosfo-p53 [pSer15] (PV5130) para evaluar inhibidores en aplicaciones de cribado analítico de medio a masivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Secuencia de aminoácidos Fluoresceína-EPPLSQEAFADLWKK
Entrada del ensayo Actividad bioquímica fosfoespecífica del terbio
Contenido y almacenamiento 1 mg/ml de sustratos peptídicos de Fluoresceína-p53 (Ser15) en DMSO. Almacenar a - 20 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Línea de productos LanthaScreen
Cantidad 1 ml
Sustrato Fluoresceína-Tb
Substrate Properties Sustrato basado en péptidos
Tipo de sustrato Sustrato de cinasa
Target Enzyme Serina/treonina cinasa
Etiqueta o tinte FITC (fluoresceína)
Peso molecular 2118,3 Da
Condiciones de envío Hielo seco
Entrada diana DNAPK