missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Isotiocianato de fluoresceína, isómero 1, 95 %

Código de producto. p-7045069
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11337346

Marca: Thermo Scientific Chemicals L09319.MF

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 3326-32-7 | C21H11NO5S | 389.381 g/mol

Fluorescein isothiocyanate is used as fluorescent labeling reagent for proteins and for rapid identification of pathogens in fluorescent antibody technique. It is also used as a reagent for microsequencing of proteins and peptides (HPLC). On celite it is used for the labeling of fibrinogen.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El isotiocianato de fluoresceína se utiliza como reactivo de etiquetado fluorescente para proteínas y para la identificación rápida de patógenos en la técnica de anticuerpos fluorescentes. También se utiliza como reactivo para la microsecuenciación de proteínas y péptidos (HPLC). En celite se utiliza para el etiquetado del fibrinógeno.

Solubilidad
Ligeramente soluble en DMSO, etanol, metanol DMF y acetona

Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 3326-32-7
Fórmula molecular C21H11NO5S
Peso molecular (g/mol) 389.381
Número MDL MFCD00005063
Clave InChI MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fitc, fluorescein isothiocyanate isomer i, 5-isothiocyanatofluorescein, fluorescein 5-isothiocyanate, 5-fitc, fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein 5 6-isothiocyanate, fitc isomer 1, unii-i223nx31w9, fitc isomer
PubChem CID 18730
ChEBI CHEBI:37918
Nombre IUPAC 3',6'-dihidroxi-6-isotiocianatospiro[2-benzofurano-3,9'-xanten]-1-ona
SMILES C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Fluorescein isothiocyanate
Nombre de nota isomer 1
Punto de fusión >360°C
Cantidad 50 mg
Beilstein 1407295
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in DMSO,ethanol,methanol DMF and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.39
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluorescein isothiocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: soap

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado