Learn More
Fluorescein-ERM (LRRKtide)
Código de producto. 10258044
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10258044 1 mg cada uno
1 options
Código de producto. 10258044
Marca: Invitrogen PV4901
Fluoresceína-ERM (LRRKtido)
Un sustrato peptídico marcado con fluoresceína basado en ezrina/radixina/moesina (ERM) que es fosforilado por los mutantes LRRK2 y LRRK2.
Para su uso con el anticuerpo TB-anti-ERM (pLRRKtido) (PV4899) LanthaScreen™ para evaluar los inhibidores en aplicaciones de cribado analítico de medio a masivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Secuencia de aminoácidos Fluoresceína-GAGRLGRDKYKTLRQIRQ
Entrada del ensayo Actividad bioquímica fosfoespecífica del terbio
Contenido y almacenamiento 400 µM de sustrato peptídico Fluoresceína-ERM (LRRKtido) en agua. Almacenar a -20 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Cantidad 1 mg
Sustrato ERM (LRRKtido)
Substrate Properties Sustrato basado en péptidos
Tipo de sustrato Sustrato de cinasa
Target Enzyme Serina/treonina cinasa
ID de gen (Entrez) 120892
Etiqueta o tinte FITC (fluoresceína)
Peso molecular 2475,8 Da
Condiciones de envío Hielo seco
Entrada diana LRRK2 D1994A, LRRK2 R1441C, LRRK2 I2020T, LRRK2 G2019S, LRRK2
Quinasas validadas LRRK2