Learn More
Invitrogen™ Fluorescein biotin, 5-((N-(5-(N-(6-(biotinoyl)amino)hexanoyl)amino)pentyl)thioureidyl)fluorescein
Descripción
La biotina de fluoresceína se desarrolló como alternativa a la biotina radioactiva para detectar y cuantificar los puntos de unión a biotina mediante fluorescencia o absorbancia. Al unirse a la avidina o a la estreptavidina, se desactiva la fluorescencia o absorbancia de esta molécula.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Sondas moleculares de fluoresceína y biotina |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Etiqueta o tinte | FITC (fluoresceína) |