Learn More
Molecular Probes™ Fluorescein-5-Thiosemicarbazide
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Descripción
La fluoresceína-5-tiosemicarbazida que contiene amina puede acoplarse de forma reversible a aldehídos y cetonas para formar una base de Schiff, que puede reducirse a un derivado de amina estable generado por el borohidruro de sodio (NaBH4) o cianoborohidruro de sodio (NaCNH3). Los ácidos carboxílicos de las proteínas y otros biopolímeros solubles en agua pueden acoplarse a esta molécula en una solución acuosa usando carbodiimidas solubles en agua como EDAC (E2247).
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 mg |
| Tipo de producto | Fluoresceína-5-tiosemicarbazida |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Ácido carboxílico, cetona, aldehído |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Amina, hidracida |
| Etiqueta o tinte | FITC (fluoresceína) |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |