Learn More
MedChemExpress Fluorescein-5-maleimide
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 mg |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 427.36 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (117.00 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Objetivo | HBV |
| CAS | 75350-46-8 |
| Sinónimo | N-(5-Fluoresceinyl)maleimide |