Learn More
Invitrogen™ Fluoresceína-5-isotiocianato (FITC 'isómero I')
Descripción
¿Busca alternativas superiores a la fluoresceína? Nuestra serie Alexa Fluor Dye le ofrece todo lo que busca y mucho más.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 x 100 mg |
| Tipo de producto | Fluoresceína-5-isotiocianato |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Isotiocianato |
| Etiqueta o tinte | FITC (fluoresceína) |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |