Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceína
Código de producto. p-133544 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 GR
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10700795 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10020980 100 g Frasco de vidrio 100 g
10070940 500 g Frasco de vidrio 500 g
11936941 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10700795
Marca: Thermo Scientific Chemicals 119240250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2321-07-5 | C20H12O5 | 332.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2321-07-5
Fórmula molecular C20H12O5
Peso molecular (g/mol) 332.31
Número MDL MFCD00005050
Clave InChI GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
Nombre IUPAC 3',6'-dihidroxispiro[2-benzofuran-3,9'-xanten]-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorescein
Punto de fusión 314.0°C to 316.0°C
Beilstein 19, V,6, 456
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkalies and dilute acids, soluble in boiling alcohol and ether, insoluble in benzene and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.3
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluorescein
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.