Learn More
Fluorescamina, pura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 MG
2.50 GR
25 MG
500 MG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10144450 25 mg Frasco de vidrio 25 MG
10153730 100 mg Frasco de vidrio 100 MG
10551831 500 mg Frasco de vidrio 500 MG
11946201 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 GR
4 options
Código de producto. 10144450
Marca: Thermo Scientific Acros 191670250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38183-12-9 | C17H10O4 | 278.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38183-12-9
Fórmula molecular C17H10O4
Peso molecular (g/mol) 278.26
Número MDL MFCD00005928
Clave InChI ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 37927
Nombre IUPAC 4‘-fenilspiro[2-benzofuran-3,2'-furan]-1,3'-diona
SMILES O=C1OC2(OC=C(C2=O)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorescamine
Punto de fusión 155.0°C to 157.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in diethyl ether
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.26
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 900 (235nm, ether) min.
Color Amarillo
Cantidad 25 mg
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluorescamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.