missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluorescamina, MP Biomedicals™

Código de producto. 11401092 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11401092 1 g 1 g
11471082 25 mg -
11481082 100 mg -
11491082 250 mg -
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11401092

Marca: MP Biomedicals 0219518391

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 38183-12-9
Fórmula molecular C17H10O4
Peso molecular (g/mol) 278.26
Número MDL MFCD00005928
Clave InChI ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-phenylspiro[furan-2(3H)-1'-(3'-H)-isobenzofuran]-3, 3'-dione
PubChem CID 37927
SMILES O=C1OC2(OC=C(C2=O)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Fluorescamine
Nombre de nota For TLC analysis
Nombre IUPAC 4‘-fenilspiro[2-benzofuran-3,2'-furan]-1,3'-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.3
Color Blanco
Cantidad 1 g
Forma física Polvo
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.