Learn More
Molecular Probes™ FluoReporter™ Mini-Biotin-XX Protein Labeling Kit
Descripción
El kit de etiquetado de proteínas de minibiotina-XX FluoReporter™ proporciona un método práctico y flexible para incluir la biotina-XX en un anticuerpo o proteína (>30 kDa). Este kit contiene un éster sulfosucinimidil de biotina-XX soluble en agua, donde “XX” es un espaciador de 14 átomos que separa el éster reactivo de la fracción de la biotina, haciendo que la biotina sea más accesible a la avidina o a la estreptavidina. El kit suministra los reactivos necesarios para entre 5 y 10 reacciones de etiquetado y separación.
Características importantes de los kits de etiquetado de proteínas FluoReporter™:
Las proteínas etiquetadas suelen estar listas para su uso en menos de 3 horas con muy poco tiempo de manipulación.
Optimizados para entre 0,1 y 0,6 mg de proteínas con pesos moleculares de >30 kDa.
Las proteínas etiquetadas se purifican mediante prácticos filtros de centrifugación.
Requiere que el anticuerpo o la proteína se purifique antes del etiquetado.
Más información sobre el etiquetado de proteínas
Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte Antibody Labeling from A to Z (Etiquetado de anticuerpos de la A a la Z) o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información sobre nuestros distintos kits, consulte la guía Kits for Labeling Proteins and Nucleic Acids—Section 1.2 del manual de Molecular Probes™.
Preparamos proteínas etiquetadas personalizadas
Si no encuentra lo que busca en nuestra lista de productos, le prepararemos una proteína etiquetada personalizada. Nuestros servicios personalizados son eficientes y confidenciales, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Características importantes de los kits de etiquetado de proteínas FluoReporter™:
Más información sobre el etiquetado de proteínas
Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte Antibody Labeling from A to Z (Etiquetado de anticuerpos de la A a la Z) o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información sobre nuestros distintos kits, consulte la guía Kits for Labeling Proteins and Nucleic Acids—Section 1.2 del manual de Molecular Probes™.
Preparamos proteínas etiquetadas personalizadas
Si no encuentra lo que busca en nuestra lista de productos, le prepararemos una proteína etiquetada personalizada. Nuestros servicios personalizados son eficientes y confidenciales, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de etiquetado de proteínas |
| Cantidad | 1 Kit |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador a entre 2 °C y 8 °C |
| Método de detección | A base de biotina |
| Escala de etiquetado | De 0,1 a 3 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | FluoReporter |
| Fracción reactiva | Biotina |
| Etiqueta o tinte | Biotina |
| Labeling Target | Anticuerpos, Proteínas |