Descripción
- El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
- Características de la fase sólida de Fluophase RP (perfluorohexil)
- Las fases perfluoradas proporcionan una selectividad única
- Retención y selectividad adicionales para compuestos halogenados
- Excelente para el análisis de taxanos
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Fase estacionaria | Perfluorohexil |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 10 % |
| Tipo de columna | Fluophase, análisis de taxanos |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Mostrar más |