Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas Fluophase™ Javelin™ de PFP
Código de producto. 11553321 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 11553321
Marca: Thermo Scientific™ 82705022106
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas para HPLC analíticas
  • El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
  • El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
  • Tamaño de partículas: 5 μm
Características de la fase solida PFP (perfluorofenil)
  • Las fases perfluoradas proporcionan una selectividad única
  • Retención y selectividad adicionales para compuestos halogenados
  • Excelente para el análisis de taxanos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 20 mm
Diámetro interior (métrico) 2,1 mm
Fase estacionaria PFP (pentafluorofenilo)