Learn More
Molecular Probes™ Kit de ensayo de calcio Fluo-4 NW
Código de producto. 10135132
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 microplacas
10 microplacas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
10135132 100 microplacas 1 set
10266762 10 microplacas cada uno
2 options
Código de producto. 10135132
Marca: Molecular Probes™ F36205
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Kit de ensayo de calcio Fluo-4 NW
*Los kits de ensayo de calcio (sin lavado) Fluo-4 NW proporcionan un método simplificado para detectar el calcio intracelular sin necesidad de utilizar un colorante supresor ni realizar un paso de lavado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de calcio
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Tipo de producto Tinción
Tipo de colorante A base de colorantes fluorescentes
Cantidad 100 microplacas
Condiciones de envío Temperatura ambiente