Learn More
Molecular Probes™ Kit de ensayo de calcio Fluo-4 Direct™
Description
El kit de ensayo de calcio Fluo-4 Direct™ se ha formulado para proporcionar un ensayo de calcio fluorescente y homogéneo que cumple lo siguiente:
1. Se carga fácilmente en las células
2. Logra una gran ventana de ensayo y
3. Suprime la fluorescencia de fondo generada desde el indicador de calcio en medios completos con poca o ninguna repercusión sobre la fluorescencia celular específica
Esta fórmula avanzada permite que el ensayo se ejecute en un simple formato de «solo adición» en presencia de medios con suero. Fluo-4 Direct™ es la tercera incorporación a la familia de reactivos de detección de calcio Fluo-4. Tanto Fluo-4 AM como Fluo-4 NW requieren la extracción del medio antes la detección del ensayo, pero Fluo-4 NW añade comodidad mediante la inclusión del reactivo PowerLoad™ para facilitar la carga de la célula. El kit de ensayo de calcio Fluo-4 Direct™ es similar a Fluo-4 NW en que ambos están formulados con PowerLoad™ para facilitar la carga de células, pero es único porque puede utilizarse en presencia de los medios de cultivo completos y suprime con eficacia la fluorescencia de fondo sin sacrificar la fluorescencia celular específica generada en el ensayo.
1. Se carga fácilmente en las células
2. Logra una gran ventana de ensayo y
3. Suprime la fluorescencia de fondo generada desde el indicador de calcio en medios completos con poca o ninguna repercusión sobre la fluorescencia celular específica
Esta fórmula avanzada permite que el ensayo se ejecute en un simple formato de «solo adición» en presencia de medios con suero. Fluo-4 Direct™ es la tercera incorporación a la familia de reactivos de detección de calcio Fluo-4. Tanto Fluo-4 AM como Fluo-4 NW requieren la extracción del medio antes la detección del ensayo, pero Fluo-4 NW añade comodidad mediante la inclusión del reactivo PowerLoad™ para facilitar la carga de la célula. El kit de ensayo de calcio Fluo-4 Direct™ es similar a Fluo-4 NW en que ambos están formulados con PowerLoad™ para facilitar la carga de células, pero es único porque puede utilizarse en presencia de los medios de cultivo completos y suprime con eficacia la fluorescencia de fondo sin sacrificar la fluorescencia celular específica generada en el ensayo.
Specifications
Specifications
| Color | Verde |
| Contenido y almacenamiento |
|
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de calcio |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio confocal, Microscopio de fluorescencia, Instrumentos de alto contenido, Lector HTS, Lector de microplacas, Generador de imágenes de fluorescencia |
| Tipo de producto | Flujo de calcio basado en células |
| Tipo de colorante | A base de colorantes fluorescentes |
| Emission | Visible |
| Formulario | Polvo |
| Modificación | Productos químicos |
| Show More |