Learn More
Molecular Probes™ Fluo-4 Calcium Imaging Kit
Descripción
El kit de adquisición de imágenes de calcio Fluo-4 se ha diseñado para la detección específica del flujo de calcio mediante aplicaciones de adquisición de imágenes. Al unirse el calcio, se puede detectar un gran aumento (>100 veces) en la emisión de fluorescencia. Para minimizar el tiempo de obtención de los resultados experimentales, este kit contiene todos los reactivos necesarios para la detección del flujo de calcio de las células vivas.
Las características del kit de adquisición de imágenes de calcio Fluo-4 incluyen:
La emisión del colorante Fluo-4 unido al calcio (ex/em 494/506 nM) se puede detectar con filtros FITC estándar
Al unir el calcio, la intensidad de la fluorescencia aumenta > 100 veces
Kd para Ca2+ en tampón: ∼ 335 nm
Contiene todos los reactivos necesarios y reduce el tiempo de obtención de los resultados experimentales
Muestra un aumento de la fluorescencia al unir el calcio con un pequeño cambio en la longitud de onda
Incluye todos los reactivos necesarios
El kit de adquisición de imágenes Fluo-4 contiene todos los componentes necesarios para la detección del flujo de calcio mediante las aplicaciones de adquisición de imágenes. Además del colorante Fluo-4, el kit contiene el concentrado PowerLoad™, una solución de supresión de fondo neurológico 10X y probenecid.
Los indicadores de calcio etiquetados, como el colorante Fluo-4, son moléculas que muestran un aumento de la fluorescencia al unirse al calcio. Fluo-4 es un análogo del Fluo-3, con dos diferencias químicas clave que dan como resultado un aumento de la excitación de la fluorescencia a 488 nm y, por consiguiente, mayores niveles de señal de fluorescencia (un aumento de más de 100 veces en la intensidad de la fluorescencia al unirse al calcio). Para facilitar su uso, el colorante Fluo-4 se suministra en una solución lista para usar.
Para facilitar la carga celular, el kit de adquisición de imágenes de calcio Fluo-4 incluye el concentrado PowerLoad™. Debido a la naturaleza única de la solución PowerLoad™, se puede utilizar en presencia de medios de cultivo completos, lo que permite reducir los efectos negativos de la sustitución de los medios o la carga en medios sin suero.
La autofluorescencia de los niveles de referencia causada por los componentes dentro de los medios de crecimiento se puede reducir en gran medida mediante la adición del supresor de fondo neurológico incluido. Esta solución se ha formulado específicamente para su uso con células neuronales y no causará shock osmótico. Además, se ha utilizado con éxito con muchos tipos de células diferentes para suprimir eficazmente la fluorescencia de fondo sin sacrificar la fluorescencia celular específica generada en el ensayo.
También se suministra con el kit de adquisición de imágenes de calcio Fluo-4 un probenecid patentado y soluble en agua (que se utiliza comúnmente para inhibir el transporte celular y reducir así la señal de referencia).
Las características del kit de adquisición de imágenes de calcio Fluo-4 incluyen:
Incluye todos los reactivos necesarios
El kit de adquisición de imágenes Fluo-4 contiene todos los componentes necesarios para la detección del flujo de calcio mediante las aplicaciones de adquisición de imágenes. Además del colorante Fluo-4, el kit contiene el concentrado PowerLoad™, una solución de supresión de fondo neurológico 10X y probenecid.
Los indicadores de calcio etiquetados, como el colorante Fluo-4, son moléculas que muestran un aumento de la fluorescencia al unirse al calcio. Fluo-4 es un análogo del Fluo-3, con dos diferencias químicas clave que dan como resultado un aumento de la excitación de la fluorescencia a 488 nm y, por consiguiente, mayores niveles de señal de fluorescencia (un aumento de más de 100 veces en la intensidad de la fluorescencia al unirse al calcio). Para facilitar su uso, el colorante Fluo-4 se suministra en una solución lista para usar.
Para facilitar la carga celular, el kit de adquisición de imágenes de calcio Fluo-4 incluye el concentrado PowerLoad™. Debido a la naturaleza única de la solución PowerLoad™, se puede utilizar en presencia de medios de cultivo completos, lo que permite reducir los efectos negativos de la sustitución de los medios o la carga en medios sin suero.
La autofluorescencia de los niveles de referencia causada por los componentes dentro de los medios de crecimiento se puede reducir en gran medida mediante la adición del supresor de fondo neurológico incluido. Esta solución se ha formulado específicamente para su uso con células neuronales y no causará shock osmótico. Además, se ha utilizado con éxito con muchos tipos de células diferentes para suprimir eficazmente la fluorescencia de fondo sin sacrificar la fluorescencia celular específica generada en el ensayo.
También se suministra con el kit de adquisición de imágenes de calcio Fluo-4 un probenecid patentado y soluble en agua (que se utiliza comúnmente para inhibir el transporte celular y reducir así la señal de referencia).
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene:
|
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de calcio |
| Tipo de producto | Kit de adquisición de imágenes de calcio |
| Tipo de colorante | Indicador de calcio |
| Línea de productos | Molecular Probes |
| Cantidad | 1 kit |