Learn More
Molecular Probes™ Fluo-4, AM, penetra en la célula
Click to view available options
Cantidad:
500 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los indicadores de calcio marcados son moléculas que presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+. Se ha utilizado Fluo-3 para crear una imagen de la dinámica espacial de la señalización de Ca2+ en experimentos de citometría de flujo que implicaban una fotoactivación de los quelantes atrapados, segundos mensajeros y neurotransmisores, y para el screening farmacológico basado en células. Fluo-4 es un análogo de fluo-3 con los dos sustituyentes de cloro reemplazados por flúor, lo que se traduce en un incremento de la excitación de fluorescencia a 488 nm y el consiguiente aumento de los niveles de la señal de fluorescencia. Las células se pueden cargar como éster AM de estos indicadores calcio mediante la adición del indicador disuelto directamente a las placas que contienen las células cultivadas. Estos indicadores son útiles para aplicaciones de detección de microplacas, fluorescencia y microscopía confocal y citometría de flujo.
Especificaciones del indicador de calcio (éster AM):
Etiqueta (Ex/Em de forma unida a Ca2+): Fluo-4 (494/506 nm)
Aumento de la intensidad de fluorescencia al unirse a Ca2+: > 100 veces
Kd para Ca2+ en tampón: ∼ 335 nm
Presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a CA2+ con poco cambio en la longitud de onda
Uso de TPEN para controlar cationes de metales pesados
Además, los indicadores basados en BAPTA, como estos, se unen a varios cationes de metales pesados (por ejemplo, Mn2+, Zn2+, Pb2+) con mucha mayor afinidad que a CA2+. Las perturbaciones en las mediciones de calcio causadas por la presencia de estos iones pueden controlarse usando el quelante seleccionador de metales pesados TPEN.
Más opciones para indicadores de calcio fluorescentes
Ofrecemos una amplia selección de indicadores de calcio Molecular Probes™ para su uso en diversos escenarios experimentales. Para obtener más información, consulte Fluorescent Ca2+ Indicators Excited with Visible Light—Section 19.3 (Indicadores de Ca2+ fluorescentes excitados mediante luz visible, sección 19.3) en el manual de Molecular Probes™.
Para obtener información sobre indicadores de Ca2+ excitables mediante UV, indicadores de Ca2+ basados en proteínas, conjugados de indicadores de Ca2+ e indicadores basados en fluorescencia de otros iones metálicos (es decir, Mg2+, Zn2+) consulte Indicators for Ca2+, Mg2+, Zn2+ and Other Metal Ions—Chapter 19 (Indicadores para Ca2+, Mg2+, Zn2+ y otros iones metálicos, capítulo 19) en el manual de Molecular Probes™.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Especificaciones del indicador de calcio (éster AM):
Uso de TPEN para controlar cationes de metales pesados
Además, los indicadores basados en BAPTA, como estos, se unen a varios cationes de metales pesados (por ejemplo, Mn2+, Zn2+, Pb2+) con mucha mayor afinidad que a CA2+. Las perturbaciones en las mediciones de calcio causadas por la presencia de estos iones pueden controlarse usando el quelante seleccionador de metales pesados TPEN.
Más opciones para indicadores de calcio fluorescentes
Ofrecemos una amplia selección de indicadores de calcio Molecular Probes™ para su uso en diversos escenarios experimentales. Para obtener más información, consulte Fluorescent Ca2+ Indicators Excited with Visible Light—Section 19.3 (Indicadores de Ca2+ fluorescentes excitados mediante luz visible, sección 19.3) en el manual de Molecular Probes™.
Para obtener información sobre indicadores de Ca2+ excitables mediante UV, indicadores de Ca2+ basados en proteínas, conjugados de indicadores de Ca2+ e indicadores basados en fluorescencia de otros iones metálicos (es decir, Mg2+, Zn2+) consulte Indicators for Ca2+, Mg2+, Zn2+ and Other Metal Ions—Chapter 19 (Indicadores para Ca2+, Mg2+, Zn2+ y otros iones metálicos, capítulo 19) en el manual de Molecular Probes™.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 mM |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad y proliferación celulares |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio confocal, Microscopio de fluorescencia, Instrumentos de alto contenido, Lector HTS, Lector de microplacas, Generador de imágenes de fluorescencia |
| Tipo de producto | Tinte |
| Tipo de colorante | A base de colorantes fluorescentes |
| Cantidad | 500 μl |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |