missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flumatinib, MedChemExpress

Código de producto. 16402057
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16402057 50 mg 50 miligramos
16498537 5 mg 5 miligramos
16415908 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16402057

Marca: Medchem Express HY13904

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Flumatinib (HHGV678) is an orally available, selective inhibitor of Bcr-Abl. Flumatinib inhibits c-Abl, PDGFRβ and c-Kit with IC50s of 1.2 nM, 307.6 nM and 665.5 nM, respectively.

Flumatinib (HHGV678) is an orally available, selective inhibitor of Bcr-Abl. Flumatinib inhibits c-Abl, PDGFRβ and c-Kit with IC50s of 1.2 nM, 307.6 nM and 665.5 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Flumatinib
CAS 895519-90-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H29F3N8O
Cantidad 50 mg
Sinónimo HHGV678
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (177.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CC=CN=C3)=N2)=C(C)N=C1)C4=CC=C(CN5CCN(C)CC5)C(C(F)(F)F)=C4
Peso molecular (g/mol) 562.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.59
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.