Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de transferencia de fluido, juego de extensión
Código de producto. 17860647 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
TPE 374, 1 m (3,25 ft)
TPE 374, 2,5 m (8,2 ft)
TPE 374, 5 m (16,4 ft)
Tipos de conector:
Luer
MPC
MPX
Dimensiones:
1,2 in DI x 3/4 in DE
1/4 in x 7/16 in DE
1/8 in DI x 1/4 in DE
3/8 in DI x 5/8 in DE
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de los tubos Tipos de conector Dimensiones unitSize
17860647 TPE 374, 2,5 m (8,2 ft) MPX 1,2 in DI x 3/4 in DE paquete de 10
17850687 TPE 374, 1 m (3,25 ft) MPC 3/8 in DI x 5/8 in DE paquete de 10
17880687 TPE 374, 2,5 m (8,2 ft) MPC 3/8 in DI x 5/8 in DE paquete de 10
17860637 TPE 374, 5 m (16,4 ft) MPC 3/8 in DI x 5/8 in DE paquete de 10
17810697 TPE 374, 1 m (3,25 ft) Luer 1/4 in x 7/16 in DE paquete de 10
17890687 TPE 374, 2,5 m (8,2 ft) Luer 1/4 in x 7/16 in DE paquete de 10
17800697 TPE 374, 5 m (16,4 ft) Luer 1/4 in x 7/16 in DE paquete de 10
17820697 TPE 374, 1 m (3,25 ft) MPC 1/4 in x 7/16 in DE paquete de 10
17830647 TPE 374, 2,5 m (8,2 ft) MPC 1/4 in x 7/16 in DE paquete de 10
17800647 TPE 374, 5 m (16,4 ft) MPC 1/4 in x 7/16 in DE paquete de 10
17890567 TPE 374, 1 m (3,25 ft) Luer 1/8 in DI x 1/4 in DE paquete de 10
17820647 TPE 374, 2,5 m (8,2 ft) Luer 1/8 in DI x 1/4 in DE paquete de 10
17840647 TPE 374, 5 m (16,4 ft) Luer 1/8 in DI x 1/4 in DE paquete de 10
17850647 TPE 374, 1 m (3,25 ft) MPX 1,2 in DI x 3/4 in DE paquete de 10
17810577 TPE 374, 5 m (16,4 ft) MPX 1,2 in DI x 3/4 in DE paquete de 10
15 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17860647
Marke: Thermo Scientific™ SH31120.02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Diseñados para ayudar en muchos procesos comunes de la planta de producción, tales como muestreo, transferencia, y llenado, a partir de estos diseños se puede seleccionar fácilmente una solución óptima en cuanto al tamaño y la longitud de la tubería.
Los conjuntos de productos de transferencia de fluidos estándar se interconectan con las BPC Labtainer, BPC Productainer, los biorreactores, mezcladores y fermentadores de un solo uso estándar de Thermo Scientific en la planta de producción ofrecer un conjunto completo de productos de un solo uso que se ajusten a las necesidades de sus instalaciones o procesos.
  • Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
  • Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dimensiones 1,2 in DI x 3/4 in DE
Estilo de los tubos 12,7 mm de D.I., 19,05 mm de D.E.; C-Flex 374; 2,5 m; MPX
Tipos de conector MPX
Tipo de producto Juego de extensión
Tamaño de los tubos TPE 374, 2,5 m (8,2 ft)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.