Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de transferencia de fluido, juego de extensión
Código de producto. 17830647 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
TPE 374, 1 m (3,25 ft)
TPE 374, 2,5 m (8,2 ft)
TPE 374, 5 m (16,4 ft)
Tipos de conector:
Luer
MPC
MPX
Dimensiones:
1,2 in DI x 3/4 in DE
1/4 in x 7/16 in DE
1/8 in DI x 1/4 in DE
3/8 in DI x 5/8 in DE
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de los tubos Tipos de conector Dimensiones unitSize
17830647 TPE 374, 2,5 m (8,2 ft) MPC 1/4 in x 7/16 in DE paquete de 10
17850687 TPE 374, 1 m (3,25 ft) MPC 3/8 in DI x 5/8 in DE paquete de 10
17880687 TPE 374, 2,5 m (8,2 ft) MPC 3/8 in DI x 5/8 in DE paquete de 10
17860637 TPE 374, 5 m (16,4 ft) MPC 3/8 in DI x 5/8 in DE paquete de 10
17810697 TPE 374, 1 m (3,25 ft) Luer 1/4 in x 7/16 in DE paquete de 10
17890687 TPE 374, 2,5 m (8,2 ft) Luer 1/4 in x 7/16 in DE paquete de 10
17800697 TPE 374, 5 m (16,4 ft) Luer 1/4 in x 7/16 in DE paquete de 10
17820697 TPE 374, 1 m (3,25 ft) MPC 1/4 in x 7/16 in DE paquete de 10
17800647 TPE 374, 5 m (16,4 ft) MPC 1/4 in x 7/16 in DE paquete de 10
17890567 TPE 374, 1 m (3,25 ft) Luer 1/8 in DI x 1/4 in DE paquete de 10
17820647 TPE 374, 2,5 m (8,2 ft) Luer 1/8 in DI x 1/4 in DE paquete de 10
17840647 TPE 374, 5 m (16,4 ft) Luer 1/8 in DI x 1/4 in DE paquete de 10
17850647 TPE 374, 1 m (3,25 ft) MPX 1,2 in DI x 3/4 in DE paquete de 10
17860647 TPE 374, 2,5 m (8,2 ft) MPX 1,2 in DI x 3/4 in DE paquete de 10
17810577 TPE 374, 5 m (16,4 ft) MPX 1,2 in DI x 3/4 in DE paquete de 10
15 options
Código de producto. 17830647
Marca: Thermo Scientific™ SH31118.02
Diseñados para ayudar en muchos procesos comunes de la planta de producción, tales como muestreo, transferencia, y llenado, a partir de estos diseños se puede seleccionar fácilmente una solución óptima en cuanto al tamaño y la longitud de la tubería.
Los conjuntos de productos de transferencia de fluidos estándar se interconectan con las BPC Labtainer, BPC Productainer, los biorreactores, mezcladores y fermentadores de un solo uso estándar de Thermo Scientific en la planta de producción ofrecer un conjunto completo de productos de un solo uso que se ajusten a las necesidades de sus instalaciones o procesos.
  • Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
  • Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 1/4 in x 7/16 in DE
Estilo de los tubos 6,35 mm de D.I., 11,11 mm de D.E.; C-Flex 374; 2,5 m; MPC
Tipos de conector MPC
Tipo de producto Juego de extensión
Tamaño de los tubos TPE 374, 2,5 m (8,2 ft)