Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de transferencia de fluido, juego de extensión
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
TPE 374, 1 m (3,25 ft)
TPE 374, 2,5 m (8,2 ft)
TPE 374, 5 m (16,4 ft)
Tipos de conector:
Luer
MPC
MPX
Dimensiones:
1,2 in DI x 3/4 in DE
1/4 in x 7/16 in DE
1/8 in DI x 1/4 in DE
3/8 in DI x 5/8 in DE
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Los conjuntos de productos de transferencia de fluidos estándar se interconectan con las BPC Labtainer, BPC Productainer, los biorreactores, mezcladores y fermentadores de un solo uso estándar de Thermo Scientific en la planta de producción ofrecer un conjunto completo de productos de un solo uso que se ajusten a las necesidades de sus instalaciones o procesos.
- Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
- Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
- Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
- Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 1/4 in x 7/16 in DE |
| Estilo de los tubos | 6,35 mm de D.I., 11,11 mm de D.E.; C-Flex 374; 1 m; MPC |
| Tipos de conector | MPC |
| Tipo de producto | Juego de extensión |
| Tamaño de los tubos | TPE 374, 1 m (3,25 ft) |