Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de transferencia de fluido, juego de extensión
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los conjuntos de productos de transferencia de fluidos estándar se interconectan con las BPC Labtainer, BPC Productainer, los biorreactores, mezcladores y fermentadores de un solo uso estándar de Thermo Scientific en la planta de producción ofrecer un conjunto completo de productos de un solo uso que se ajusten a las necesidades de sus instalaciones o procesos.
- Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
- Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
- Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
- Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 1/4 in x 7/16 in DE |
| Estilo de los tubos | 6,35 mm de D.I., 11,11 mm de D.E.; C-Flex 374; 5 m; MPC |
| Tipos de conector | MPC |
| Tipo de producto | Juego de extensión |
| Tamaño de los tubos | TPE 374, 5 m (16,4 ft) |