Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de transferencia de fluido, juego de adaptadores
Código de producto. 17870647 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
De MPX a MPC
Luer a MPC
MPX/MPC
PMC/MPX
Tamaño de los tubos:
C-Flex 374, 2 m (6,6 ft)
C-Flex 374, 2 m (78,7 in)
TPE 374, 1 m (3,28 ft)
TPE 374, 2 m (6,6 ft)
TPE 374, 2 m (78,7 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de los tubos unitSize
17870647 Luer a MPC TPE 374, 2 m (6,6 ft) paquete de 10
17850577 Luer a MPC TPE 374, 1 m (3,28 ft) paquete de 10
17830577 De MPX a MPC TPE 374, 2 m (78,7 in) paquete de 10
17870577 De MPX a MPC TPE 374, 2 m (6,6 ft) paquete de 10
17860577 De MPX a MPC C-Flex 374, 2 m (78,7 in) paquete de 10
17890647 De MPX a MPC C-Flex 374, 2 m (6,6 ft) paquete de 10
17800587 MPX/MPC TPE 374, 2 m (78,7 in) paquete de 10
17800657 MPX/MPC TPE 374, 2 m (6,6 ft) paquete de 10
17830657 PMC/MPX TPE 374, 2 m (78,7 in) paquete de 10
17840657 PMC/MPX TPE 374, 2 m (6,6 ft) paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17870647 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH31122.01
Diseñados para ayudar en muchos procesos comunes de la planta de producción, tales como muestreo, transferencia, y llenado, a partir de estos diseños se puede seleccionar fácilmente una solución óptima en cuanto al tamaño y la longitud de la tubería.
Los conjuntos de productos de transferencia de fluidos estándar se interconectan con las BPC Labtainer, BPC Productainer, los biorreactores, mezcladores y fermentadores de un solo uso estándar de Thermo Scientific en la planta de producción ofrecer un conjunto completo de productos de un solo uso que se ajusten a las necesidades de sus instalaciones o procesos.
  • Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
  • Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 1/8 in. ID x 1/4 in. OD to 3/8 in. ID x 5/8 in. OD
Estilo de los tubos 3,22 mm de D.I. x 6,35 mm de D.E. a 9,52 mm de D.I. x 15,88 mm de D.E.; C-Flex 374; 2 m; Luer a MPC
Tipos de conector Luer a MPC
Tipo de producto Juego de adaptadores
Tamaño de los tubos TPE 374, 2 m (6,6 ft)