Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de transferencia de fluido, juego de adaptadores
Código de producto. 17830577 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipos de conector:
De MPX a MPC
Luer a MPC
MPX/MPC
PMC/MPX
Tamaño de los tubos:
C-Flex 374, 2 m (6,6 ft)
C-Flex 374, 2 m (78,7 in)
TPE 374, 1 m (3,28 ft)
TPE 374, 2 m (6,6 ft)
TPE 374, 2 m (78,7 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 17830577
Marca: Thermo Scientific™ SH31123.01
Diseñados para ayudar en muchos procesos comunes de la planta de producción, tales como muestreo, transferencia, y llenado, a partir de estos diseños se puede seleccionar fácilmente una solución óptima en cuanto al tamaño y la longitud de la tubería.
Los conjuntos de productos de transferencia de fluidos estándar se interconectan con las BPC Labtainer, BPC Productainer, los biorreactores, mezcladores y fermentadores de un solo uso estándar de Thermo Scientific en la planta de producción ofrecer un conjunto completo de productos de un solo uso que se ajusten a las necesidades de sus instalaciones o procesos.
  • Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
  • Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de los tubos 6,35 mm de D.I. x 11,11 mm de D.E. a 12,7 mm de D.I. x 19,05 mm de D.E.; C-Flex 374; 2 m; MPX a MPC
Tipos de conector De MPX a MPC
Tipo de producto Juego de adaptadores
Tamaño de los tubos TPE 374, 2 m (78,7 in)