Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de transferencia de fluido, juego de adaptadores
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipos de conector:
De MPX a MPC
Luer a MPC
MPX/MPC
PMC/MPX
Tamaño de los tubos:
C-Flex 374, 2 m (6,6 ft)
C-Flex 374, 2 m (78,7 in)
TPE 374, 1 m (3,28 ft)
TPE 374, 2 m (6,6 ft)
TPE 374, 2 m (78,7 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Los conjuntos de productos de transferencia de fluidos estándar se interconectan con las BPC Labtainer, BPC Productainer, los biorreactores, mezcladores y fermentadores de un solo uso estándar de Thermo Scientific en la planta de producción ofrecer un conjunto completo de productos de un solo uso que se ajusten a las necesidades de sus instalaciones o procesos.
- Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
- Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
- Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
- Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de los tubos | 9,52 mm de D.I. x 15,88 mm de D.E. a 12,7 mm de D.I. x 19,05 mm de D.E.; C-Flex 374; 2 m; MPX a MPC |
| Tipos de conector | MPX/MPC |
| Tipo de producto | Juego de adaptadores |
| Tamaño de los tubos | TPE 374, 2 m (6,6 ft) |