Learn More
Thermo Scientific™ Fluid Transfer Assembly
Specialty Fluid Transfer Assembly products integrate easily within your existing process and equipment to maximize productivity, reduce cross-contamination and keep your process running smoothly.
Marca:  Thermo Scientific™ SS00064-I
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15989916
Descripción
Los conectores y tubos especializados de nuestros conjuntos prediseñados proporcionan una solución lista para usar que satisface muchas necesidades de transferencia de fluidos al tiempo que proporciona eficiencia y aumenta la integridad del proceso.
  • Los tratamientos finales facilitan la interconexión sencilla con los procesos y equipos existentes
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tubo de silicona de 91,4 cm con 12,7 cm de diámetro interior y conexiones sanitarias de 3,8cm y de insertos MPX de 1,3 cm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.