Learn More
Thermo Scientific™ Fluid Transfer Assembly
Specialty Fluid Transfer Assembly products integrate easily within your existing process and equipment to maximize productivity, reduce cross-contamination and keep your process running smoothly.
Marca: Thermo Scientific™ SS00062-I
Descripción
Los conectores y tubos especializados de nuestros conjuntos prediseñados proporcionan una solución lista para usar que satisface muchas necesidades de transferencia de fluidos al tiempo que proporciona eficiencia y aumenta la integridad del proceso.- Los tratamientos finales facilitan la interconexión sencilla con los procesos y equipos existentes
- Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
- Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
Especificaciones
| Tubo de silicona de 91,4 cm con 12,7 cm de diámetro interior y conexiones sanitarias de 3,8cm y de cuerpo MPX de 1,3 cm |