Learn More
Thermo Scientific™ Fluid Transfer Assembly
Specialty Fluid Transfer Assembly products integrate easily within your existing process and equipment to maximize productivity, reduce cross-contamination and keep your process running smoothly.
Marca:  Thermo Scientific™ SS00044-I
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15949916
  • en la oferta / 25 unidades
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Los conectores y tubos especializados de nuestros conjuntos prediseñados proporcionan una solución lista para usar que satisface muchas necesidades de transferencia de fluidos al tiempo que proporciona eficiencia y aumenta la integridad del proceso.
  • Los tratamientos finales facilitan la interconexión sencilla con los procesos y equipos existentes
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tubo de silicona de 91,4 cm con 12,7 cm de diámetro interior y conexiones Lynx ST y ReadyMate DAC