missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluensulfone, MedChemExpress

Código de producto. p-200096252
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16486857 5 mg 5 miligramos
16470126 2 mg 2 miligramos
16422976 25 mg 25 miligramos
16404158 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16486857

Marca: Medchem Express HY107771

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Fluensulfone is a new nematicide for chemical control of plant parasitic nematodes.

Fluensulfone is a new nematicide for chemical control of plant parasitic nematodes.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Fluensulfone
Forma física Solid
CAS 318290-98-1
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H5ClF3NO2S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo MCW-2
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (342.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.73 mg/mL (2.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES F/C(F)=C(F)\CCS(=O)(C1=NC=C(Cl)S1)=O
Peso molecular (g/mol) 291.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.7
Porcentaje de pureza 98.75%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.