missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fludarabine phosphate, MedChemExpress

Código de producto. 16458328
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16458328 10 mg 10 miligramos
16478066 100 mg 100 miligramos
16414217 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16458328

Marca: Medchem Express HYB0028

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Fludarabine (phosphate) is an analogue of adenosine and deoxyadenosine, which is able to compete with dATP for incorporation into DNA and inhibit DNA synthesis.

Fludarabine (phosphate) is an analogue of adenosine and deoxyadenosine, which is able to compete with dATP for incorporation into DNA and inhibit DNA synthesis.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Fludarabine phosphate
CAS 75607-67-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H13FN5O7P
Cantidad 10 mg
Sinónimo NSC 118218 phosphate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (273.82 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (13.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3)C=N2)=NC(F)=N1
Peso molecular (g/mol) 365.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.21
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.