missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FLT-3L humano
Descripción
FLT3LG (ligando de tirosina cinasa 3 relacionada con Fms) es un gen codificador de proteínas. Entre las enfermedades asociadas con FLT3LG se incluyen la anemia applásica y el cáncer cerebral. Entre sus vías relacionadas se encuentran las vías de diferenciación de células madre hematopoyéticas y los marcadores específicos de linaje y la vía de señalización de Ras. Las anotaciones de la ontología de genes (GO) relacionadas con este gen incluyen la actividad de homodimerización de proteínas y la actividad de citoquinas. Las células dendríticas (DC) proporcionan el vínculo clave entre la inmunidad innata y la adaptativa mediante el reconocimiento de patógenos y la preparación de respuestas inmunitarias específicas de patógenos. FLT3LG controla el desarrollo de las DC y es especialmente importante para las DC plasmocitoides y las DC clásicas positivas para CD8 y sus equivalentes tisulares positivos para CD103.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P49771 |
| Intervalo del ensayo | De 4,1 a 400 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,5 ng/ml |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 2323 |
| Símbolo de gen | FLT3LG |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?