Learn More
Inhibidor de Flt-3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7082406
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 15436419
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J64484.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Un compuesto de tienilcarboxamida que permite penetrar en las células que actúa como un potente inhibidor de Flt-3, competitivo de ATP y altamente selectivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 301305-73-7
Fórmula molecular C18H20N2O4S
Sinónimo 2-(3,4-dimetoxibencilo amino)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno-3-carboxamida
Especificaciones
Cantidad 50 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Un compuesto de tienilcarboxamida que permite penetrar en las células que actúa como un potente inhibidor de Flt-3, competitivo de ATP y altamente selectivo.
Formula Weight (peso de la fórmula) 360,43g/mol
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Polvo
Clave InChI FSPQCTGGIANIJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(OC)C=C(C=C1)C(=O)NC1=C(C(N)=O)C2=C(CCCC2)S1
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimethoxybenzamido)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide
Peso molecular (g/mol) 360.43