missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FLRT1 Antibody (017), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-89894CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
FLRT1 Monoclonal antibody specifically detects FLRT1 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
| FLRT1 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| fibronectin leucine rich transmembrane protein 1, Fibronectin-like domain-containing leucine-rich transmembrane protein 1, leucine-rich repeat transmembrane protein FLRT1, MGC21624 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human FLRT1 (Uniprot#: Q9NZU1-1; Met1-Pro524). | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers | |
| 23769 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 017 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido