Learn More
Aalborg™ Caudalímetro
Click to view available options
Intervalo de caudal:
De 0,3 a 38 LPM
De 0,6 a 64 LPM
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Admite hasta 23 unidades de ingeniería (incluida una definida por el usuario)
- Dos totalizadores programables (principal y piloto) indican el volumen total de líquido
- Límites de alarma de flujo alto y bajo programables con intervalo de retardo preestablecido
- Límites de alarma de temperatura alta y baja programables con intervalo de retardo preestablecido (opcional)
- Dos conjuntos de salidas aisladas ópticamente programables por el usuario
- Salidas de flujo y temperatura de 0-5 V cc o 4-20 mA (opcionales) seleccionables por el usuario (mediante jumpers)
- Salida de impulsos de flujo (CIMOS de 3,3 V cc)
- Interfaz digital (RS-232 o RS-485)
- Capacidad de multipunto de hasta 256 unidades (opción RS-485)
- Amplio autodiagnóstico con indicación LCD (opcional)
- Teclado local y pantalla LCD de 2x16 caracteres con retroiluminación regulable (opcional)
- Carcasa ajustada a los estándares IP65
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro |
| Exactitud | ± 1% |
| Tasa de presión | 10 bares (150 psi) |
| Intervalo de caudal | De 0,6 a 64 LPM |
| Repetibilidad | ±0,25 % (escala completa) |
| Temperatura (métrico) | De -10 °C a 70 °C |
| Viscosidad | Calibrado según 1 cSt (agua) |