Learn More
Masterflex™ Tubos de flujo
Código de producto. p-8003901
Change view
Click to view available options
Caudal de aire:
25 mL/min
CFH 2,5S
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal de aire unitSize
15287218 25 mL/min 1 PCS
15277218 CFH 2,5S 1 PCS
2 options
Código de producto. 15287218
Marca: Masterflex™ 3204770
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Tubo de flujo
Exactitud ±2 % (escala completa)
Caudal de aire 25 mL/min
Float Material Zafiro
Tasa de presión 200 psi
Conexiones NPT de 1/8 pulg (hembra)
Para utilizar con (aplicación) Tubo de flujo de lectura directa para aire
Longitud (métrico) 150 mm
Repetibilidad ±0,25%
Temperatura (métrico) de 121 °C