Learn More
IKA™ Sistema FLOW
Tienda IKA Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Agitador magnético digital RCT IKA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El IKA FLOW portátil es un accesorio que forma un reactor de química de flujo en combinación con su agitador magnético IKA RCT digital. Además, se ha diseñado para su uso con cualquier fuente de gas de campana extractora (con un tubo de presión de 6 mm y un adaptador para los suministros de gas típicos de campana extractora), como aire comprimido o nitrógeno.
- El alcance de entrega de IKA FLOW incluye, además del accesorio, una botella de vidrio, un chip de mezcla, tornillos de soporte, tres válvulas de encendido y apagado, un bloque de calentamiento, cuatro reactores de disco y un conjunto de tubos etiquetados.
- Empareje IKA FLOW con la placa calefactora del agitador digital RCT.
- Contenido de la entrega
- Sistema IKA FLOW
- Frasco de vidrio
- Bloque calefactor
- Estándar de CDR.PP (4 unidades)
- Conjunto capilar
- Conjunto de tubos
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 500 mL |
| Material | Acero inoxidable 304, nailon (PA) |
| Peso (métrico) | 2,7 kg |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador magnético digital RCT IKA |
| Incluye | Frasco de vidrio, chip de mezcla, tornillos de soporte, tres válvulas, bloque de calentamiento, cuatro reactores de disco, juego de tubos etiquetados |