Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para flujo de temperatura y control de presión
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Kit de control de flujo
Reductor de presión
Para utilizar con (equipo):
ThermoFlex™ 3500 - 5000 con bombas P3 o P4
ThermoFlex™ 7500 - 24000 con bombas P3, P5, T5 y T9
ThermoFlex™ 900 - 10000 con bombas P1, P2 o T1
Tamaño:
NPT de 0,95 cm (1 pulg)
NPT de 1,91 cm (1/2 pulg)
NPT de 3/4 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Adapte el flujo y la salida de presión del enfriador de recirculación para que se adapte a las necesidades de su proceso. Disponibles en varios tamaños, los kits de control de flujo y presión Thermo Scientific™ para enfriadores Thermo Scientific le simplifican la tarea sin necesidad de tener que estar buscando piezas.
- Diseñado para funcionar con el chiller recirculante Thermo Scientific
- Disponibles en tamaños comunes que se corresponden con las conexiones de su chiller recirculante y con la interfaz de su proceso
- Elimine las dudas para encontrar piezas que se correspondan con las conexiones de su chiller recirculante
- Diseñados para igualar el intervalo operativo de su chiller recirculante
¿Tiene más preguntas? Póngase en contacto con el asistencia técnica de Thermo Scientific si tiene dudas sobre cómo ajustar mejor el caudal y la presión de su chiller recirculante.’
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | ThermoFlex™ 900 - 10000 con bombas P1, P2 o T1 |
| Tipo de bomba | Bomba centrífuga, bomba de turbina |
| Tipo | Reductor de presión |
| Tamaño | NPT de 1,91 cm (1/2 pulg) |