Learn More
Estándar de viscosidad de vaso de circulación
Click to view available options
Viscosidad:
1044 mPa.s (20 °C)
135,9 mPa.s (20 °C)
17,78 mPa.s (20 °C)
1882 mPa.s (20 °C)
281,4 mPa.s (20 °C)
37,22 mPa.s (20 °C)
557,7 mPa.s (20 °C)
72,9 mPa.s (20 °C)
8,945 mPa.s (20 °C)
Tamaño de la unidad:
500 ml
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
- Fabricado de acuerdo con ASTM D2162 el método primario para viscosidad.
- Densidad g/ml de acuerdo con ASTM D1480
- Densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática cotizada a todas las temperaturas.
- Garantiza el cumplimiento total del protocolo de método de prueba ASTM & IP
- Seguimiento completo a los estándares nacionales
- 2 años de vida útil
Especificaciones
Especificaciones
| Viscosidad | 17,78 mPa.s (20 °C) |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D2162 |
| Cantidad | 500 mL |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: White mineral oil, petroleum
Valores nominales citados