Learn More
OHAUS™ Abrazadera de control de flujo
Código de producto. 15752269 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Mango niquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15752269
Marca: OHAUS™ 30392221
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La abrazadera de control de flujo OHAUS™ en una variedad de estilos, materiales y tamaños.
  • Diseñado para sujetar y colocar de forma segura los aparatos de laboratorio
  • Los brazos de extensión con una rotación de 360° permiten la colocación del aparato en varias distancias desde el marco de laboratorio sin comprometer la integridad del experimento
  • Las abrazaderas giratorias y de posición fija sujetan el aparato cerca de la estructura o el soporte del laboratorio y tienen un soporte integral incorporado para acoplarlo a las estructuras del laboratorio o al aparato
  • Disponible con un ajuste simple o doble en cinc o acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Abrazadera multiusos
Material Acero inoxidable
Descripción Abrazadera, control de flujo, abrazadera de sujeción, CLF-HKRGS
Altura (métrico) 62,000 mm
Altura (imperial) 2,44 in
Longitud (métrico) 37 mm
Tamaño (métrico) del asa 0 a 17 mm
Anchura (imperial) 1,46 in
Anchura (métrico) 37,00 mm
Jaw Type Abrazadera de sujeción