missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Flotillin 2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5435), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30088081
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30088081 100 μL 100 microlitros
30088106 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30088081 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA552854

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Caveolae are small domains on the inner cell membrane involved in vesicular trafficking and signal transduction. This gene encodes a caveolae-associated, integral membrane protein, which is thought to function in neuronal signaling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Flotillin 2
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB5435
Concentración 0.45 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica FLOT2
N.º de referencia del gen Q14254, Q60634, Q9Z2S9
Alias de gen AI573412; ECS1; ECS-1; epidermal surface antigen; ESA; ESA1; FLOT2; flotillin 2; Flotillin 2 (epidermal surface antigen 1); flotillin-2; M17S1; membrane component chromosome 17 surface marker 1; Membrane component chromosome 17 surface marker 1 homolog; membrane component, chromosome 17, surface marker 1 (35kD protein identified by monoclonal antibody ECS-1); OTTHUMP00000163513; Reg1; REG-1; Reggie-1; reggie1-1; reggie-2
Símbolos de los genes FLOT2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Flotillin 2 (324-366AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14252, 2319, 83764
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.