missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This gene encodes an protein that localizes to the caveolae, which are small domains on the inner cell membranes. This protein plays a role in vesicle trafficking and cell morphology. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Flotillin 1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.33 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | FLOT1 |
| N.º de referencia del gen | O08917, O75955, Q9Z1E1 |
| Alias de gen | FLOT1, flotillin 1 |
| Símbolos de los genes | Flot1 |
| Mostrar más |
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?