Learn More
Flotillin 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16834804 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16834804 20 μL 20 microlitros
16824804 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16834804
Marca: Proteintech 155711AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes an protein that localizes to the caveolae, which are small domains on the inner cell membranes. This protein plays a role in vesicle trafficking and cell morphology. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Especificaciones
Antígeno Flotillin 1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica FLOT1
N.º de referencia del gen O08917, O75955, Q9Z1E1
Alias de gen FLOT1, flotillin 1
Símbolos de los genes Flot1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Flotillin 1 Fusion Protein Ag7902
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10211, 14251, 64665
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.