missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Flotillin 1 Polyclonal Antibody

Código de producto. 11501601
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11501601 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11501601 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA517127

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

It is not recommended to aliquot this antibody.

Caveolae are small domains on the inner cell membrane involved in vesicular trafficking and signal transduction. FLOT1 encodes a caveolae-associated, integral membrane protein. The function of flotillin 1 has not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Flotillin 1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 63 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.01M HEPES with 100μg/mL BSA, 50% glycerol, 0.15M NaCl and no preservative; pH 7.5
génica FLOT1
N.º de referencia del gen O08917, O75955, Q9Z1E1
Alias de gen DADB-118P11.2; Flot1; flotillin 1; Flotillin-1; I79_013152; integral membrane component of caveolae; OTTHUMP00000164855; Rareg; Reg2; REG-2; reggie-2
Símbolos de los genes FLOT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding residue surrounding Ile368 of human flotillin-1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10211, 14251, 64665
Especies diana Human, Mouse, Monkey, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.