Learn More
Brady™ Soporte de suelo
Código de producto. p-8006762
Change view
Click to view available options
Texto mostrado:
Área limitada
Precaución: área de trabajo
Sol Sliding Attantion
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Texto mostrado unitSize
11712005 Área limitada cada uno
11796655 Sol Sliding Attantion cada uno
11706665 Precaución: área de trabajo cada uno
3 options
Código de producto. 11712005
Marca: Brady™ 241941
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Floor Stand designed to warn for hazardous areas, putting valuable safety information directly at the point of need.
  • These floor signs are manufactured from polyester, with a clear matt anti-slip laminate to prevent falling accidents while protecting the graphics underneath.
Especificaciones
Alternate Part Number HEAVY DUTY FLOORSTAND ENTREE INTERDIT
Texto mostrado Área limitada
Altura (imperial) 25.98 in.
Altura (métrico) 660 mm
Forma Rectangle
Color Black, Red on White
Tipo Soporte de suelo