Learn More
Brady™ Soporte de suelo
Click to view available options
Texto mostrado:
Área limitada
Precaución: área de trabajo
Sol Sliding Attantion
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- These floor signs are manufactured from polyester, with a clear matt anti-slip laminate to prevent falling accidents while protecting the graphics underneath.
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | HEAVY DUTY FLOORSTAND ZONE DE TRAVAIL |
| Texto mostrado | Precaución: área de trabajo |
| Altura (imperial) | 25.98 in. |
| Altura (métrico) | 660 mm |
| Forma | Rectangle |
| Anchura (imperial) | 17.72 in. |
| Anchura (métrico) | 450 mm |
| Color | Negro, rojo, amarillo, Red on Yellow |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Soporte de suelo |