missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Suplemento de especificación de la placa de suelo
Descripción
El suplemento de especificación de placas de suelo de Gibco permite la especificación de PSC a células de placas de suelo.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Suplemento de 1 x 5 mL (20X). Almacenar a entre -5 y -30 °C. |
| Tipo de célula | Células madre (neuronales) |
| Tipo de producto | Suplemento de cultivo celular |
| Cantidad | 5 mL |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?