Learn More
Masterflex FLOAT SWITCH LEVEL PP 30 VA
Marca:  Masterflex 07187-24
FLOAT SWITCH LEVEL PP 30 VA
Código de producto. 11746518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    118.76€ / cada uno
    Ahorro 3.24€
    2% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 27-01-2026