Learn More
Key Instruments™ Medidor de corriente acrílico transparente Flo Rite™ modelo FR4000 con válvula de entrada estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro |
| Exactitud | ±3% |
| Caudal de aire | De 0,4 a 5 litros/min. |
| Float Material | Acero inoxidable |
| Tasa de presión | 6,89 bar (100 lb/pulg2) |
| Conexiones | NPT de 1/8 pulg (hembra) |
| Para utilizar con (aplicación) | Equipo de muestreo de aire en acuicultura, equipo de desalinización, analizadores de gas, sistemas médicos, equipo de fotoprocesamiento, sistemas de tratamiento y distribución de agua |
| Altura (métrico) | 165mm |
| Material de las piezas internas | Acrílico |
| Modelo | FR4000 |
| Mostrar más |