Learn More
Key Instruments™ Medidor de corriente acrílico transparente Flo Rite™ modelo FR4000 con válvula de entrada estándar
Código de producto. 11908044
Change view
Click to view available options
Caudal de aire:
De 0,4 a 5 litros/min.
De 10 a 100
De 2 a 20 l/min
De 3 a 30 l/min
De 4 a 50 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal de aire unitSize
11908044 De 10 a 100 cada uno
11948034 De 0,4 a 5 litros/min. cada uno
11978034 De 2 a 20 l/min cada uno
11988034 De 3 a 30 l/min cada uno
11998034 De 4 a 50 l/min cada uno
5 options
Código de producto. 11908044
Marca: Key Instruments™ FR4A47BLBN
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo Caudalímetro
Exactitud ±3%
Caudal de aire De 10 a 100
Float Material Acero inoxidable
Tasa de presión 6,89 bar (100 lb/pulg cuadrada)
Conexiones NPT (F) de 1/8 pulg
Para utilizar con (aplicación) Equipo de muestreo de aire en acuicultura, equipo de desalinización, analizadores de gas, sistemas médicos, equipo de fotoprocesamiento, sistemas de tratamiento y distribución de agua
Altura (métrico) 165 mm
Material de las piezas internas Acrílico
Modelo FR4000
Repetibilidad ±0,5%
Anchura (métrico) 34,7mm
Báscula Escala completa
Material de los cierres Buna-N
Temperatura (métrico) 65 °C
Válvula Válvula de entrada estándar