missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FLLL32, MedChemExpress

Código de producto. 16469636
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16469636 50 mg 50 miligramos
16485807 5 mg 5 miligramos
16482606 25 mg 25 miligramos
16443078 10 mg 10 miligramos
16424376 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16469636

Marca: Medchem Express HY100544

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress FLLL32, a synthetic analog of curcumina, is a JAK2/STAT3 dual inhibitor with anti-tumor activity. FLLL32 can inhibit the induction of STAT3 phosphorylation by IFNα and IL-6 in breast cancer cells.

FLLL32, a synthetic analog of curcumina, is a JAK2/STAT3 dual inhibitor with anti-tumor activity. FLLL32 can inhibit the induction of STAT3 phosphorylation by IFNα and IL-6 in breast cancer cells.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material FLLL32
CAS 1226895-15-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H32O6
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (215.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1(C(/C=C/C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=O)CCCCC1)/C=C/C3=CC=C(OC)C(OC)=C3
Peso molecular (g/mol) 464.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.55
Porcentaje de pureza 99.01%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.